Learn More
Lanthanum(III) chloride heptahydrate, REacton, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-4407508
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 11326348
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011268.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371.36 g/mol
Lanthanum(III) nitrate is utilized as a starting material for the electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. It is used as a catalyst for the chemoselective preparation of cyclic and acyclic dithioacetals. It is used to prepare lanthanum aluminate (LAO) thin films, LaF3 nanocrystals, and bis(indolyl) methanes from indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-84-0
Formula molecolare Cl3H14LaO7
Molecular Weight (g/mol) 371.36
Numero MDL MFCD00149756
InChI Key FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Punto di fusione 91°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Wet Crystalline Aggregates
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol and acids.
Peso formulazione 371.37 (245.27 Anhydrous)
Odore Odorless
Aspetto White wet crystalline aggregates