Learn More
Lanthanum(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11354118
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11354118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041414.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For vacuum deposition | CAS: 13709-38-1 | F3La | 195.90 g/mol
Lanthanum fluoride, anhydrous is employed extensively in the preparation and study of fluoride glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-38-1
Formula molecolare F3La
Molecular Weight (g/mol) 195.90
Numero MDL MFCD00011073
InChI Key BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[La+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) fluoride
Punto di fusione 1493°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare LaF3
Informazioni di solubilità Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Peso formulazione 195.9
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 5.936 g/mL