Learn More
Lanthanum(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7050188
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11358697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035801.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13813-22-4 | I3La | 519.62 g/mol
Lanthanum(III) iodide is used as a catalyst in the transesterification of N-acyloxazolidinones with alcohol gives the corresponding esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13813-22-4
Formula molecolare I3La
Molecular Weight (g/mol) 519.62
Numero MDL MFCD00049470
InChI Key KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) triiodide
SMILES [I-].[I-].[I-].[La+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) iodide
Punto di fusione 772°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Beads
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 519.62
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic