Learn More
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate, 98+%
Codice prodotto. p-44047 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10607192
Marca: Thermo Scientific Acros 218711000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10277-43-7
Formula molecolare H12LaN3O15
Molecular Weight (g/mol) 433.01
Numero MDL MFCD00149751
InChI Key GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
IUPAC Name lanthanum(3+) hexahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 126.0°C
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Punto di fusione 40.0°C
Nota nome 98+%
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Complexometry)
Formula lineare La(NO3)3·6H2O
Fieser 11,283
Indice di Merck 15, 5414
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1580g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol
Peso formulazione 433.01
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid, lanthanum(3+) salt, hexahydrate