Learn More
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate, 99.995%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10402011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10402011
Marca: Thermo Scientific Acros 193280050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10277-43-7
Formula molecolare H12LaN3O15
Molecular Weight (g/mol) 433.01
Numero MDL MFCD00149751
InChI Key GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 126.0°C
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Punto di fusione 40.0°C
Colore Gray
Forma fisica Powder/Granules
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.995%
Formula lineare La(NO3)3·6H2O
Fieser 11,283
Indice di Merck 15, 5414
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1580g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol
IUPAC Name lanthanum(3+);trinitrate;hexahydrate
Peso formulazione 433.01
Percent Purity 99.995%
Grado Base per metalli in tracce