Learn More
Lanthanum(III) nitride, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7050723
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11358108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039342.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25764-10-7 | LaN | 152.912 g/mol
Lanthanum(III) nitride is used as a precursor along with silicon alkoxide to synthesize La9.33Si6O26, which finds application as electrolytes for solid oxide fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25764-10-7
Formula molecolare LaN
Molecular Weight (g/mol) 152.912
Numero MDL MFCD00049962
InChI Key QCLQZCOGUCNIOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lanthanum nitride, lanthanum iii nitride, lanthanumylidyneamine
PubChem CID 117627
IUPAC Name azanylidynelanthanum
SMILES N#[La]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) nitride
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in acid.
Peso formulazione 152.91
Percent Purity 99.9%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lanthanum (III) nitride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lanthanum nitride