Learn More
Lanthanum(III) oxide, 91%
Codice prodotto. p-44060 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
Codice prodotto. 10035710
Marca: Thermo Scientific Acros 413021000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Lanthanum(III) oxide, 91%, La2O3, CAS Number-1312-81-8, 100g, 89% min, 4200.0 deg.C, White to Gray, 215-200-5, 325.82, HYGROSCOPIC, GHS H Statement: Causes serious eye irritation. | CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1312-81-8
Formula molecolare La2O3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
Numero MDL MFCD00011071
Specifica
Punti di ebollizione 4200.0°C
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) oxide
Punto di fusione 2315.0°C
Nota nome 91%
Colore White to Gray
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 89% min
Formula lineare La2O3
Indice di Merck 15, 5414
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 325.82
Percent Purity 91%