Learn More
Lanthanum(III) oxide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11308788
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11308788
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041644.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For vacuum deposition | CAS: 1312-81-8
Lanthanum(III) oxide is used for vacuum deposition. It is also acts as a precursor to LAMOX fast ion conductors. It is also employed in the manufacture of special alloys, optical glass and refractory materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1312-81-8
Numero MDL MFCD00011071
Specifica
Punti di ebollizione 4200°C
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) oxide
Punto di fusione 2307°C
Forma fisica Sintered Lump
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,5363
Informazioni di solubilità Insoluble in water; Soluble in dilute mineral acids
Peso formulazione 325.82
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 6.51 g/mL