Learn More
Lanthanum(III) oxide, 99.9%
Codice prodotto. p-7232499
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 15483067
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13246.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1312-81-8 | La{2}O{3}
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 4200°C
Punto di fusione 2307°C
CAS 1312-81-8
Forma fisica Solid
Quantità 50 g
Formula molecolare La{2}O{3}
Percent Purity 99.9%