Learn More
Lanthanum(III) oxide, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-222249 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 10410671
Marca: Thermo Scientific Acros 199162500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1312-81-8
Formula molecolare La2O3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
Numero MDL MFCD00011071
Specifica
Punti di ebollizione 4200.0°C
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) oxide
Punto di fusione 2315.0°C
Nota nome 99.9%
Colore Blue
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.85% min. (La2O3) TREO base
Formula lineare La2O3
Indice di Merck 15, 5414
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 325.82
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Perdita alla combustione 3.0 % max. (1000°C)