Learn More
Lanthanum(III) phosphate hydrate, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11384987
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11384987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041990.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14913-14-5 | LaO4P | 233.88 g/mol
It is an active pharmacetical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14913-14-5
Formula molecolare LaO4P
Molecular Weight (g/mol) 233.88
Numero MDL MFCD00150248
InChI Key LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) phosphate
SMILES [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) phosphate hydrate
Colore White
Forma fisica Lump
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 233.88 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%