Learn More
Lanthanum(III) sulfate hydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11374768
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11374768
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043106.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 57804-25-8 | La2O12S3 | 565.98 g/mol
Used as colorant or laboratory reagent. It is also mainly applied in specialty glass, phosphors, water treatment and catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57804-25-8
Formula molecolare La2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 565.98
Numero MDL MFCD00011070
InChI Key VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
IUPAC Name dilanthanum(3+) trisulfate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) sulfate hydrate
Punto di fusione White heat (decomposition)
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 566.00 (anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.821