Learn More
Lanthanum nickel powder, -100 mesh, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. p-7080487
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11369389
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089133.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 12196-72-4 | LaNi5 | 432.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12196-72-4
Formula molecolare LaNi5
Molecular Weight (g/mol) 432.37
Numero MDL MFCD00198177
InChI Key BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy
PubChem CID 14367487
IUPAC Name lanthanum;nickel
SMILES [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum nickel powder
Quantità 5 g
Dimensioni maglia −100 Mesh
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3178
Percent Purity 99.5%