Learn More
Lanthanum pieces, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-4781952
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11390689
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000175.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7439-91-0 | La | 138.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-91-0
Formula molecolare La
Molecular Weight (g/mol) 138.91
Numero MDL MFCD00011066
InChI Key FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC Name lanthanum
SMILES [La]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum
Colore Silver-White
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Aspetto Silvery-white pieces
Densità 6.17g/cm3 at 20°C
Quantità 25 g
Imballaggio Under Mineral Oil
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lanthanum pieces
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .