Learn More
OHAUS™ Large Three Prong Sleeves
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Fiberglass
Vinyl
Colore:
Black
Gray
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in red or black vinyl and fiberglass
- Fiberglass sleeves are ideal for application above 100°C
Specifica
Specifica
| Quantità | 3 |
| Tipo | Prong Sleeve |
| Materiale | Vinyl |
| Size | Large |
| Colore | Red |