Learn More
OHAUS™ Large Two Prong Sleeves
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Fiberglass
Vinyl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in red vinyl and fiberglass
- Fiberglass sleeves are ideal for application above 100°C
Specifica
Specifica
| Quantità | 2 |
| Tipo | Prong Sleeve |
| Materiale | Vinyl |
| Size | Large |
| Colore | Red |