Learn More
OHAUS™ Large Vessel Carrier
Codice prodotto. 15742489 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
76.2 x 46 cm
61 x 61 cm
91 x 61 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15742489
Marca: OHAUS™ 30400072
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Large Vessel Carrier increases the amount of usable space for your samples.
  • A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
  • Platforms can increase the amount of usable space for samples
  • In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
  • Tube racks and dimpled mats securely hold tubes in place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Vessel Carrier Platform
Materiale Stainless Steel
Profondità (sistema imperiale) 36.00 in.
Profondità (sistema metrico) 91.40 cm
Dimensioni (L x P) 91 x 61 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 36.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91.40 cm
Larghezza (sistema imperiale) 24.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 61.00 cm
Descrizione Large Vessel Carrier, 91 X 61 cm
Size Large