Learn More
GA International Laser and Inkjet Matte Paper Labels
Codice prodotto. 17844826
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 x 30 mm
100.1 x 30 mm
105 x 37 mm
105 x 42.3 mm
105 x 74 mm
139 x 99.1 mm
199.6 x 143.5 mm
199.6 x 289 mm
200 x 60 mm
210 x 99 mm
31 x 22 mm
31.5 x 13 mm
45.7 x 25.4 mm
46 x 11.1 mm
47.5 x 21.2 mm
63.5 x 33.8 mm
63.5 x 38.1 mm
63.5 x 46.5 mm
63.5 x 72 mm
64 x 7 mm
70 x 36 mm
76.2 x 46.4 mm
99.1 x 34 mm
99.1 x 38.1 mm
99.1 x 57 mm
99.1 x 67.7 mm
99.1 x 93.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 12000
pezzi 12600
pezzi 1400
pezzi 1600
pezzi 1800
pezzi 200
pezzi 2100
pezzi 2400
pezzi 300
pezzi 400
pezzi 4000
pezzi 4800
pezzi 600
pezzi 7200
pezzi 8400
Codice prodotto. 17844826
Marca: GA International A4LIP100WH
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
These A4 labels are compatible with both desktop laser and inkjet printers and are ideal for general use applications in labs, offices, and warehouses.
  • Compatible with both laser and inkjet printers, for convenient printing
  • High print quality with vivid colors
  • Premium materials allow for uniform ink absorption and brightness
Specifica
Tipo di adesivo Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Sheet
Materiale Thermoplastic Film
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Etichette per pagina 48/Sheet
N. per confezione 100/Pk.
Quantità 4800/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -20.2°F to +248°F
Temperature Range (Metric) -29°C to +120°C
Dimensions (LxW) 47.5 x 21.2 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.83 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21.2 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.87 in.
Larghezza (sistema metrico) 47.5 mm
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.