Learn More
Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Low Temperature Labels
Codice prodotto. 15599344
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 1700
Codice prodotto. 15599344
Marca: Heathrow Scientific™ LCRY1700G
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resists cracking, peeling, and degrading. Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Low Temperature Labels expand and contract with temperature fluctuations.
  • Temperature resistance: -196°C to 150°C.
  • Liquid and vapor phase LN2, water baths to 100°C and autoclaving and moderate ovens to 150°C
  • Chemically-inert resistant to most solvents and caustic agents.
  • Adhere to most plastics (100% virgin PP tubes recommended), glass and metals without cracking, peeling, or degrading
  • Label sheets will not jam printers
  • Flexible polyolefin material and acrylic adhesive
  • Unique combo expands and contracts together with temperature fluctuations
  • 20 sheets per pack
  • Autoclavable
  • Disposable
Specifica
Finitura Matte
Formato Sheet
Materiale Polyolefin
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Cryogenic Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.5 mL tubes
Etichette per riga 5
Etichette per pagina 85
Durata della vita Single-use
N. per confezione 20 Sheets/Pk.
Quantità 1700/Pk.
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) -196°C to +150°C
Dimensions (LxW) 33 x 13 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 13 mm