Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Codice prodotto. 11503644
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
0.25 x 0.25 in. (W x H)
0.3 x 0.25 in. (W x H)
0.375 x 0.375 in. (W x H)
0.5 x 0.437 in. (W x H)
0.65 x 0.2 in. (W x H)
0.65 x 0.25 in. (W x H)
0.8 x 0.25 in. (W x H)
0.8 x 0.5 in. (W x H)
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.25 in. (W x H)
1.875 x 0.375 in. (W x H)
1.875 x 0.833 in. (W x H)
1.875 x 1.33 in. (W x H)
2.5 x 1 in. (W x H)
3 x 0.375 in. (W x H)
8.5 x 11 in. (W x H)
Colore:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 confezione
Codice prodotto. 11503644
Marca: Brady™ 029794
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-747 polyester.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Specifica
Descrizione Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore Yellow
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester (B-747)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Laser Printable Label
Sterilità Non-sterile
Quantità 2500/Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 1.875 x 0.833 in. (W x H)
Dimensioni (sistema metrico) 47.6 x 21.1 mm (W x H)
Spessore (sistema imperiale) 0.0037 in.
Dimensions (LxW) 21,16 x 47.63 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.875 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.875 in.
Larghezza (sistema metrico) 47.63 mm
Alternate Part Number LAT-13-747YL-2.5