Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Codice prodotto. 11543614
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
0.25 x 0.25 in. (W x H)
0.3 x 0.25 in. (W x H)
0.375 x 0.375 in. (W x H)
0.5 x 0.437 in. (W x H)
0.65 x 0.2 in. (W x H)
0.65 x 0.25 in. (W x H)
0.8 x 0.25 in. (W x H)
0.8 x 0.5 in. (W x H)
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.25 in. (W x H)
1.875 x 0.375 in. (W x H)
1.875 x 0.833 in. (W x H)
1.875 x 1.33 in. (W x H)
2.5 x 1 in. (W x H)
3 x 0.375 in. (W x H)
8.5 x 11 in. (W x H)
Colore:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 confezione
Codice prodotto. 11543614
Marca: Brady™ 029763
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-747 polyester.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised; CSA Accepted
Descrizione Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester (B-747)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Laser Printable Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit board labelling, General identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laser Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 15.24 mm
Etichette per riga 26
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 10296 Labels/Pack
Quantità 10,000/Pk.
Forma Square
Dimensioni (sistema imperiale) 0.25 x 0.25 in. (W x H)
Dimensioni (sistema metrico) 6.35 x 6.35 mm (W x H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0037 in.
Spessore (sistema metrico) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 6.35 x 6.35 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.35 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 6.35 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.25 in.
Altezza (sistema metrico) 6.35 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 6.35 mm
Alternate Part Number LAT-26-747-10