Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Codice prodotto. 11583564
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
0.25 x 0.25 in. (W x H)
0.3 x 0.25 in. (W x H)
0.375 x 0.375 in. (W x H)
0.5 x 0.437 in. (W x H)
0.65 x 0.2 in. (W x H)
0.65 x 0.25 in. (W x H)
0.8 x 0.25 in. (W x H)
0.8 x 0.5 in. (W x H)
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.25 in. (W x H)
1.875 x 0.375 in. (W x H)
1.875 x 0.833 in. (W x H)
1.875 x 1.33 in. (W x H)
2.5 x 1 in. (W x H)
3 x 0.375 in. (W x H)
8.5 x 11 in. (W x H)
Colore:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 confezione
Codice prodotto. 11583564
Marca: Brady™ 029700
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-747 polyester.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Spécification
Certificazione/Conformità UL Recognised; CSA Accepted
Descrizione Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester (B-747)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Laser Printable Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit board labelling, General identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laser Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 17.78 mm
Etichette per riga 22
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 10032 Labels/Pack
Quantità 10,000/Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 0.3 x 0.25 in. (W x H)
Dimensioni (sistema metrico) 7.62 x 6.35 mm (W x H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0037 in.
Spessore (sistema metrico) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 6.35 x 7.62 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.3 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.62 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 7.62 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.25 in.
Altezza (sistema metrico) 6.35 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 6.35 mm
Alternate Part Number LAT-1-747-10
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis