missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lasofoxifene tartrate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Descrizione
Lasofoxifene (CP-336156) tartrate is an orally active and selective estrogen receptor modulator (SERM). Lasofoxifene tartrate exhibits an anti-osteoporotic function and also inhibits primary tumor growth and metastases. Lasofoxifene tartrate can be used for the research of breast cancer and postmenopausal osteoporosis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lasofoxifene tartrate |
| CAS | 190791-29-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C32H37NO8 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | CP-336156 tartrate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 83.33 mg/mL (147.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=C2[C@@H](C3=CC=C(OCCN4CCCC4)C=C3)[C@@H](C5=CC=CC=C5)CCC2=C1.O=C(O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 563.64 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering