Learn More
Lasofoxifene tartrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490708
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16490708
Marca: Medchem Express HYA0038
MedChemExpress Lasofoxifene (CP-336156) tartrate is an orally active and selective estrogen receptor modulator (SERM). Lasofoxifene tartrate exhibits an anti-osteoporotic function and also inhibits primary tumor growth and metastases. Lasofoxifene tartrate can be used for the research of breast cancer and postmenopausal osteoporosis.
Lasofoxifene (CP-336156) tartrate is an orally active and selective estrogen receptor modulator (SERM). Lasofoxifene tartrate exhibits an anti-osteoporotic function and also inhibits primary tumor growth and metastases. Lasofoxifene tartrate can be used for the research of breast cancer and postmenopausal osteoporosis.
Specifica
Materiale o nome chimico Lasofoxifene tartrate
CAS 190791-29-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H37NO8
Quantità 5 mg
Sinonimo CP-336156 tartrate
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (147.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C2[C@@H](C3=CC=C(OCCN4CCCC4)C=C3)[C@@H](C5=CC=CC=C5)CCC2=C1.O=C(O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 563.64
Peso formulazione 563.64
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.