Learn More
BRAND™ Lateral Burette Stopcock for Burette
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2 to 10 mL Burette
25 mL Burette
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stopcock housing with precision Borosilicate Glass 3.3 burette tip
- Interchangeable borosilicate glass key with retention device
- Stopcock size 3NS/12
Specifica
Specifica
| Tipo | Burette Stopcock |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2 to 10 mL Burette |
| Include | Glass Key |