Learn More
Fisherbrand™ Tettarelle contagocce in lattice
Codice prodotto. p-8011957 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
1.5 - 5 ml
1.5 ml
2.5 ml
3.75 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 12406180
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For easy dispensing of liquids.
  • Flexible rubber bulbs create suction and dispensing capacity when used with pipettes
  • Provide intuitive manual pipeting control
  • Available in different capacities
Specifica
Materiale Lattice
Tipo Pompetta contagocce per pipette
Volume (sistema metrico) 1 ml
Diametro (sistema metrico) apertura 5 mm