Learn More
Kolmi Hopen™ Latex-free Clip Caps in Wall Dispenser, 10 g/m2
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7227138 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Include:
Caps and Wall Dispenser
Clip Caps and Polybags
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 300
Codice prodotto. 17710149
Marca: Kolmi Hopen™ C12004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elasticated polypropylene clip caps for use in medical and industrial settings.
  • 100% polypropylene spunbonded, non-woven
  • Bonding and ultrasonic assembly
  • Synthetic elastic under hem for better comfort
  • Soft, very resistant and breathable for better comfort
  • Great stretch to wrap and hold all hair
  • 10 g/m2 fabric weight
  • Made in France
Specifica
Materiale Polypropylene
Colore White
Monouso Single-use
Tipo di design Clip Cap
Senza lattice Yes
Certificazione/Conformità CE, EN 14683 Type: I
Quantità 300 Pk.
Include Caps and Wall Dispenser
Da utilizzare con (applicazione) Medical, Industrial, Laboratory