Learn More
Kartell™ Latex Gas Sampling Balloon
Codice prodotto. 10203763
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
1.5 L
2 L
4 L
5 L
8 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10203763 2 L Pezzo
10680374 1 L Pezzo
10456123 1.5 L Pezzo
10426503 4 L Pezzo
10263183 5 L Pezzo
10151183 8 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10203763 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0123200
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gass collection bags that are constructed from latex. Kartell™ Latex Gas Sampling Balloon are best suited for collecting, containing, and carrying gas samples.
  • Cost effective
  • Ideal for collecting, containing, and carrying gas samples
Specifica
Materiale Latex
Diametro (sistema metrico) 160 mm
Product Type Gas Sampling Balloon
Capacità (sistema metrico) 2 L