Learn More
Kartell™ Latex Gas Sampling Balloon
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
1.5 L
2 L
4 L
5 L
8 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Latex balloons for gas sampling
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 L |
| Materiale | Latex |
| Volume di riempimento | 1500 cc |
| Diametro (sistema metrico) | 150 mm |