Learn More
Semperguard™ Guanti in lattice non talcati con rivestimento interno
Click to view available options
Size:
X-Small
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Unit Size:
pezzi 100
pezzi 90
Description
- Guanti protettivi CE di categoria III per rischi complessi
- Guanti per esame CE di classe I
- Guanti igienici in gomma naturale, delicati sulla pelle e non talcati
- Buona presa e facili da indossare grazie all'innovativa tecnologia di produzione
- Privi di ftalati/ammorbidenti
- Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004 - adatti per il contatto con alimenti
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | EN420, EN374, EN455; Dispositivo medico di classe I; guanti protettivi monouso per rischi complessi, categoria III |
| Area rivestita | Interno |
| Coating Material | Sintetico |
| Colore | Naturale |
| Monouso | Sì |
| Finitura esterna | Testurizzato |
| Hand | Ambidestri |
| Materiale | Gomma |
| Powdered | Non talcati |
| Product Type | Guanti protettivi |
| Show More |