Learn More
Semperguard™ Guanti in lattice non talcati con rivestimento interno
Codice prodotto. 15583506
Click to view available options
Size:
X-Small
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
Codice prodotto. 15583506
Marca: Semperguard™ 3000001289
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I guanti con rivestimento interno, in lattice, non talcati Semperguard™ sono guanti protettivi monouso in gomma naturale con rivestimento interno sintetico.
  • Guanti protettivi CE di categoria III per rischi complessi
  • Guanti per esame CE di classe I
  • Guanti igienici in gomma naturale, delicati sulla pelle e non talcati
  • Buona presa e facili da indossare grazie all'innovativa tecnologia di produzione
  • Privi di ftalati/ammorbidenti
  • Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004 - adatti per il contatto con alimenti
Specifica
Certificazione/Conformità EN420, EN374, EN455; Dispositivo medico di classe I; guanti protettivi monouso per rischi complessi, categoria III
Area rivestita Interno
Coating Material Sintetico
Colore Naturale
Monouso Sì
Finitura esterna Testurizzato
Hand Ambidestri
Materiale Gomma
Powdered Non talcati
Product Type Guanti protettivi
Size X-Small
Sterilità Non sterile
Spessore (sistema metrico) 0.24 mm (misura in doppio strato)
Da utilizzare con (applicazione) Dispositivo medico di classe I. Adatto al contatto con gli alimenti
Stile polso guanto Arrotolato
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm (secondo la normativa EN 420)