Learn More
KARTELL Latex Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
7 mm
9 mm
12 mm
17 mm
Dimensione della confezione:
10m
Descrizione
- Hoses with smooth and transparent surface.
- Density 0.92 g/mL.
- Autoclavable.
- SH. A 40 ± 5
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.31 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 8 mm |
| Materiale | Latex |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.47 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Overall Length (English) | 32.81 ft. |
| Overall Length (Metric) | 10 m |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore | Yellow |
| Vedi altri risultati |