Learn More
Hach Lange™ Test in cuvetta dell'azoto totale Laton
Click to view available options
Range:
1 to 16mg/L TNb
5 to 40mg/L TNb
TNb 20 - 100 mg/l
Dimensione della confezione:
25 tests
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN ISO 11905-1 |
| N. di test | 25 |
| Range | 5 to 40mg/L TNb |
| Requisiti di stoccaggio | 15°C to 25°C |
| Metodo test | Koroleff Digestion (Peroxodisulphate), and Photometric Detection with 2.6-Dimethylphenol |
| Tipo | Laton Total Nitrogen Cuvette Test |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- LatoN, Sample cuvette
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric acid, Phosphoric acid, Sodiumhydroxide, Potassiumnitrate, dipotassium peroxodisulphate,