Learn More
LATS1 Mouse anti-Human, Clone: 2A8F1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene LATS1
Clone 2A8F1
Concentrazione 0.7 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16868565
Vedere i documenti
Proteintech
66569-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16858565
Vedere i documenti
Proteintech
66569-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Plays a role in maintece of the normal epithelial architecture through the repression of SNAI1 transcription in a histone deacetylase-dependent manner, and thus the regulation of E-cadherin levels.
Specifica
Specifica
LATS1
0.7 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
h warts, LATS1, WARTS, WARTS protein kinase, wts
LATS1
IgG1
Protein G
Antibody
2A8F1
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
O95835
9113
LATS1 Fusion Protein Ag11140
Primary
-20°C
LATS1