Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Upright Freezer with Angled Plug (CEE7/7)
Codice prodotto. 17357679
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
20.5 cu. ft.
25.7 cu. ft.
4.5 cu. ft.
Gamma di temperatura:
-50°C to -85°C
0°C to -40°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17357679
Marca: Lauda™ L003343
The LAUDA Versafreeze VF is an Upright Freezer with a power cord with an Angled Plug (CEE7/7).
  • Laboratory upright freezer with reliable monitoring and highly efficient insulation for long-term storage and quality assurance.
Specifica
Tipo Ultra-Low Upright Freezer
Capacità (sistema imperiale) 25.7 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 731 L
Gamma di temperatura 0°C to -40°C
Door Style Sealed and Insulated, Door Handle with Key Lock
No. of Doors 1
Materiale armadietto Stainless Steel
Isolamento Polyurethane Foam
Interno Stainless Steel
Finitura esterna Powder-coated Steel
Ripiani 6
N. di rack 35 Racks
Certificazione/Conformità TUV
Stile Verticale
Display 4.3 in. Touch Color Display
Colore White
Tipo di condensatore Air Cooled
Porte 13 mm dia., Pressure Equalization Port
Linea di prodotti LAUDA Versafreeze
Warranty 5 Years
Sbrinamento Manual
Modello VF 70040
Variazione del picco a -80 °C ±1.5 K temporal at −40°C
Raffreddamento ad acqua Optional
Opzioni di monitoraggio Built-in Datalogger, Multiple external monitoring options
Uscite dati USB, Ethernet RJ45, RS485
Modalità operative Maximum Sample Safety
Impostazione parametri di sicurezza Multiple alarm notifications, Non-volatile memory
Amperaggio Max. 3.8/16 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 230 V
Fase 1
Wattage 1.2 kW
Compensazione della tensione No, unit suitable for 207 - 253 V
Refrigerante R1270
Capacità 2 in. Boxes (525)