Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Upright Freezer with Angled Plug (CEE7/7)
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
20.5 cu. ft.
25.7 cu. ft.
4.5 cu. ft.
Gamma di temperatura:
-50°C to -85°C
0°C to -40°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Laboratory upright freezer with reliable monitoring and highly efficient insulation for long-term storage and quality assurance.
Specifica
Specifica
| Tipo | Ultra-Low Upright Freezer |
| Capacità (sistema imperiale) | 4.5 cu. ft. |
| Capacità (sistema metrico) | 129 L |
| Gamma di temperatura | -50°C to -85°C |
| Door Style | Sealed and Insulated, Door Handle with Key Lock |
| No. of Doors | 1 |
| Materiale armadietto | Stainless Steel |
| Isolamento | Polyurethane Foam |
| Interno | Stainless Steel |
| Finitura esterna | Powder-coated Steel |
| Vedi altri risultati |