Learn More
Cytiva Laureth-12 Paste for EnviroCheck™ Capsule Elution
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | EnviroCheck™ Capsule Elution |
| Include | 5 g Bottle |
| Quantità | 50 g |
| Sterilità | Non-sterile |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Laureth-12 Paste
- Pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Alcohols, C12-16, ethoxylated