Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lauric acid, 99%
Codice prodotto. p-3736787 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5g
5kg
Codice prodotto. 10495272
Marca: Thermo Scientific Chemicals 167280050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-07-7
Formula molecolare C12H24O2
Molecular Weight (g/mol) 200.32
Numero MDL MFCD00002736
InChI Key POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
IUPAC Name dodecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Lauric acid
Punto di fusione 44.0°C to 46.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 225.0°C (100.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 156°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)10CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 02, 359
Indice di Merck 15, 5439
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether and alcohol
Peso formulazione 200.32
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lauric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lauric acid