Learn More
Lauryl methacrylate, 97%, stabilized
Codice prodotto. 11924961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
Codice prodotto. 11924961
Marca: Thermo Scientific Acros 347710025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 142-90-5 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-90-5
Formula molecolare C16H30O2
Molecular Weight (g/mol) 254.41
Numero MDL MFCD00008972
InChI Key GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, dodecyl 2-methylacrylate, metazene, n-dodecyl methacrylate, sipomer lma, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, lama, ageflex fm 246
PubChem CID 8906
IUPAC Name dodecyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Lauryl methacrylate
Nota nome 96%
Punto di fusione -23.0°C
Colore Yellow
Densità 0.8710g/mL
Punto d'infiammabilità 126°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2=C(CH3)COO(CH2)11CH3
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.4470
Quantità 2.5 L
Gravità specifica 0.871
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Stabilizzatore 300 to 500ppm MEHQ
Viscosità 4.7 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 254.41
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lauryl methacrylate, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Dodecyl methacrylate