Learn More
Lawesson's Reagent, 99%
Codice prodotto. p-4509925 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10582611
Marca: Thermo Scientific Acros 210890250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19172-47-5 | C14H14O2P2S4 | 404.452 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For C-S bond formation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19172-47-5
Formula molecolare C14H14O2P2S4
Molecular Weight (g/mol) 404.452
InChI Key CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride
PubChem CID 87949
IUPAC Name 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-2,4-bis(sulfanylidene)-1,3,2$l^{5},4$l^{5}-dithiadiphosphetane
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Lawesson's Reagent
Colore White
Punto di fusione 228.0°C to 231.0°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Fieser 10,39; 12,59; 13,38; 15,37; 16,37
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes.
Peso formulazione 404.45
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lawesson''s Reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.