missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisher BioReagents™ LB Broth, Lennox (Pre-Buffered Capsules)
Click to view available options
Quantità:
25 x 20 g
500 x 1 g
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500g
Descrizione
- Directions for Media Preparation: Add 1 capsule per 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Heat to completely dissolve capsule. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
- Product is in capsule form
- Each capsule contains 20g of broth
- Capsules are prebuffered and set to pH 7.2 at 20°C using a 10mM solution of tris/tris HCl
- pH will vary with temperature
Specifica
Specifica
| Formato | Pre-Buffered Capsules |
| Tipo di media | LB Broth, Lennox |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L, TRIS/TRIS HCl 1.5g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | For maintenance and propagation of Escherichia coli in molecular biology procedures |
| Tipo di imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 25 x 20 g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto