Learn More
Fisher BioReagents™ LB Broth, Lennox (Pre-Buffered Capsules)
Codice prodotto. p-4245303
Click to view available options
Quantità:
25 x 20 g
500 x 1 g
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 11326002
Marca: Fisher BioReagents™ BP9730500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used as a microbial growth medium for the cultivation of E. coli strains for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
  • Directions for Media Preparation: Add 1 capsule per 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Heat to completely dissolve capsule. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
  • Product is in capsule form
  • Each capsule contains 20g of broth
  • Capsules are prebuffered and set to pH 7.2 at 20°C using a 10mM solution of tris/tris HCl
  • pH will vary with temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Pre-Buffered Capsules
Tipo di media LB Broth, Lennox
Product Type Microbiology Media
Formulazione Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L, TRIS/TRIS HCl 1.5g/L
Da utilizzare con (applicazione) For maintenance and propagation of Escherichia coli in molecular biology procedures
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Quantità 25 x 20 g