Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, Large Capsules
Codice prodotto. 11363229 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
15 kg
Dimensione della confezione:
15kg
1kg
227g
454g
5kg
Codice prodotto. 11363229
Marca: MP Biomedicals™ 113002036
Culture media used for the growth of bacteria.
  • Formulations for the E. coli growth media contain 10g of tryptone and 5g of yeast extract per liter, 10g NaCl per liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Molecular Biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Formato Capsule
Product Type Microbiology Media
Formulazione Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, NaCl 10g/L
Da utilizzare con (applicazione) For growth of bacteria
Quantità 1000 g