Learn More
Brannan™ Timer slimline con display LCD
Product Code. 13073023
Click to view available options
Display:
Digitale
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 13073023
Brand: Brannan™ 28/213/0
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Cronometro incrementale o decrementale per 99 minuti, 59 secondi. Il timer Slimline con display LCD Brannan™ emette un allarme acustico quando il conto alla rovescia arriva a zero. Con batteria e retro magnetico.
  • Conto alla rovescia o cronometro da 99 min, 59 s
  • Suono della sveglia quando il conto alla rovescia arriva a zero
  • Retro magnetico
  • Batteria inclusa
Specifications
Product Type Timer Slimline
Intervallo di tempo 99.59 min.
Alarms Suona per 30 secondi
Display Digitale
Tipo di batteria LR44
Dimensioni display 12 x 34 mm
Lunghezza (sistema metrico) 48 mm
Larghezza (sistema metrico) 18 mm
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Peso (sistema metrico) 37 g
Include Batterie
Quantità 1 ciascuno
Certificazione/Conformità CE EMC, RoHS, WEEE