Learn More
Abnova™ LCHN Recombinant Protein
Codice prodotto. p-3719858
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16162593
Marca: Abnova™ H00057189P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH12493.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 57189
Peso molecolare 29.26
Nome LCHN (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno NNIYEYHICIYLNQVVCREVDITIFTENDFYN
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene LCHN/PRO2561
Nome comune KIAA1147
Simbolo del gene KIAA1147
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution