Learn More
IBA Lifesciences™ LCMV gp33 Peptide KAVYNFATM (H-2 Db)
Codice prodotto. 15362176 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15362176 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15362176 Fornitore IBA Lifesciences™ N. del fornitore 67016901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Single peptide synthesized as presented by the MHC Class I allele.
LCMV gp33 peptide KAVYNFATM (H-2 Db) is a single peptide for stimulation of T cells. The peptide from lymphocytic choreomeningitis virus (LCMV) glycoprotein 33 (gp33) is synthesized as it is presented by the MHC Class I H-2 Db allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • Peptides have been purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient
  • Endotoxin-free
Specifica
Purezza >85%
Livello di endotossine Endotoxin-free
Da utilizzare con (applicazione) T Cell Stimulation
Liofilizzato Yes
Quantità 1 mg