Learn More
Taylor Wharton™ LD Series Cryogenic Storage Dewar
Codice prodotto. p-8015010
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11768519
Marca: Taylor Wharton™ LD10
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The LD series of cryogenic dewars are used to store and distribute small amounts of liquid nitrogen. They feature extremely low evaporation rates and are convenient to use for various applications.
Specifica
Tipo Cryogenic Storage Dewar
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Altezza (sistema imperiale) esterno 23.5 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 597 mm
Peso (sistema imperiale) 14.6 lb.
Peso (sistema metrico) 6.6 kg