missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ LDLR Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. 18295266 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18295266

Marca: Novus Biologicals™ NBP27954015PLATES

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human LDLR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 93.75 pg/mL
Assay Sensitivity 93.75-6000 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human LDLR.
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene FH, FHC, LDL receptor, LDLCQ2, low density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 3
ID gene (immissione) 3949
Simbolo del gene LDLR
Specie ospite Mouse
Contenuto kit
  • Standard: Each vial contains 88 ng of recombinant Human LDLR.
  • Capture Antibody: 1.5 mg/mL of mouse anti-Human LDLR monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of mouse anti-Human LDLR monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4C).
  • Quantità 15 Plates
    Status giuridico RUO
    Disciplina di ricerca Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio LDLR
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 1 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 6000 pg/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato