missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LDLRAD3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA539228
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Description
Spécification
| LDLRAD3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| LDLRAD3 | |
| LDLRAD3 | |
| A synthetic peptide derived from the internal region of human LDLRAD3 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 1 mg/mL | |
| Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q86YD5, A2AR95 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 143458, 241576 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu