Learn More
Kautex™ Bottiglia in LDPE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 ml
30 ml
200 ml
250 ml
500 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 120
pezzi 1400
pezzi 1800
pezzi 300
Descrizione
- Standard closure packed in polybag with bottle
- Compatible dropper cap or wash bottle closure can be purchased separately
- Flexible
- Good shape-retaining properties
- Leak-proof
- LPDE
- Narrow Neck
- Color: Natural
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 20 ml |
| Colore | Naturale |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 14 mm |
| Include | Chiusura |
| Materiale | LDPE |
| N. per custodia | 1800/Cs. |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Imballaggio | Bottle |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |